3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50066-1G PC50066-250MG
APOSPC50066-1GEA 374 EUR
APOSPC50066-1G APOSPC50066-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25541892
CAS nummer: 1445995-81-2