3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 24.9 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151.138 g/mol
Smeltpunt: 63…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037779
CAS nummer: 219873-06-0