4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103433
CAS nummer: 1823318-98-4