2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50067-1G PC50067-250MG
APOSPC50067-1GEA 526 EUR
APOSPC50067-1G APOSPC50067-250MG
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25541893
CAS nummer: 1445995-76-5