4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500677-1G PC500677-250MG PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500677-1G APOSPC500677-250MG APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398177
CAS nummer: 959632-19-0