4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398194
CAS nummer: 1261457-09-3
UN: 3261
ADR: 8,II