4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC500691-1G PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA 351 EUR
APOSPC500691-1G APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22493515
CAS nummer: 162744-55-0