Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 103 EUR
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399517
CAS nummer: 1261880-87-8