4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 768 EUR
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398126
CAS nummer: 1261777-98-3