3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 263 EUR
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232.843 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28122904
CAS nummer: 680610-75-7