Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 132 EUR
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Formule: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505930
CAS nummer: 1027642-28-9