4-(Trifluoromethoxy)styrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 553 EUR
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188.146 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22413864
CAS nummer: 1736-08-9