4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500745-1G PC500745-250MG PC500745-5G
APOSPC500745-1GEA 351 EUR
APOSPC500745-1G APOSPC500745-250MG APOSPC500745-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122909
UN: 3261
ADR: 8,III