5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 307 EUR
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140566
CAS nummer: 1288998-92-4