Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC50076-1G PC50076-250MG
APOSPC50076-1GEA 243 EUR
APOSPC50076-1G APOSPC50076-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18258738
CAS nummer: 1246685-28-8