5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500760-1G PC500760-250MG PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA 220 EUR
APOSPC500760-1G APOSPC500760-250MG APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185415
CAS nummer: 1214327-32-8
UN: 3265
ADR: 8,II