Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500761-1G PC500761-250MG PC500761-5G
APOSPC500761-1GEA 146 EUR
APOSPC500761-1G APOSPC500761-250MG APOSPC500761-5G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14697999
CAS nummer: 842136-32-7