2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50077-1G PC50077-5G
APOSPC50077-1GEA 38 EUR
APOSPC50077-1G APOSPC50077-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800558
CAS nummer: 1005291-43-9