3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
PC500779-1G PC500779-250MG
APOSPC500779-1GEA 970 EUR
APOSPC500779-1G APOSPC500779-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398192
CAS nummer: 1261482-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III