6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 823 EUR
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10696233
CAS nummer: 131747-65-4