2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 853 EUR
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606346
CAS nummer: 1227511-82-1