Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500801-1G PC500801-25G PC500801-5G
APOSPC500801-1GEA 22 EUR
APOSPC500801-1G APOSPC500801-25G APOSPC500801-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14697998
CAS nummer: 455941-82-9