3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500812-1G PC500812-5G
APOSPC500812-1GEA 29.2 EUR
APOSPC500812-1G APOSPC500812-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07432790
CAS nummer: 123207-61-4