2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 150 EUR
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696242
CAS nummer: 934279-60-4