2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500832-1G PC500832-5G
APOSPC500832-1GEA 288 EUR
APOSPC500832-1G APOSPC500832-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.145 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08556302
CAS nummer: 35480-46-7