2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 249 EUR
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160.078 g/mol
Smeltpunt: 6 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18802742
CAS nummer: 60186-14-3