2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 352 EUR
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044323
CAS nummer: 58602-02-1