2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 198 EUR
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699093
CAS nummer: 1160246-19-4