3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500934-1G PC500934-250MG PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA 322 EUR
APOSPC500934-1G APOSPC500934-250MG APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12807610
CAS nummer: 1184667-43-3