3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 61.4 EUR
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12768652
CAS nummer: 864054-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III