1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50098-10G PC50098-1G PC50098-5G
APOSPC50098-10GEA 1170 EUR
APOSPC50098-10G APOSPC50098-1G APOSPC50098-5G
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene
Formule: C₉H₆F₆
MW: 228.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525508
CAS nummer: 716-25-6