4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500985-1G PC500985-5G
APOSPC500985-1GEA 168 EUR
APOSPC500985-1G APOSPC500985-5G
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄ClFN₂
MW: 170.571 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22493415
CAS nummer: 1314092-05-1