4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50101-1G PC50101-250MG PC50101-5G
APOSPC50101-1GEA 316 EUR
APOSPC50101-1G APOSPC50101-250MG APOSPC50101-5G
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₄NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541894
CAS nummer: 722536-28-9
UN: 3261
ADR: 8,III