S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylthiocarbamate, 2-[(Dimethylcarbamoyl)sulphanyl]-5-fluoronitrobenzene
PC50102-1G PC50102-250MG
APOSPC50102-1GEA 620 EUR
APOSPC50102-1G APOSPC50102-250MG
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate
Formule: C₉H₉FN₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541895
CAS nummer: 1820650-79-0