5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 655 EUR
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01658359
CAS nummer: 39215-09-3