3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,3-diamino-4-fluorobenzene
PC501049-1G PC501049-250MG PC501049-5G
APOSPC501049-1GEA 502 EUR
APOSPC501049-1G APOSPC501049-250MG APOSPC501049-5G
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28154969
CAS nummer: 1805502-21-9