3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
PC501050-1G PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA 734 EUR
APOSPC501050-1G APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Formule: C₆H₆ClFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18804697
CAS nummer: 132915-81-2