4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 380 EUR
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₃BrF₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28515422
CAS nummer: 1820687-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III