3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzotrifluoride
PC50107-1G PC50107-250MG PC50107-5G
APOSPC50107-1GEA 549 EUR
APOSPC50107-1G APOSPC50107-250MG APOSPC50107-5G
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₉BrF₃NO₂
MW: 312.083 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28515423
CAS nummer: 1820664-98-9