5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC50108-1G PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA 454 EUR
APOSPC50108-1G APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₅BrF₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28515424
CAS nummer: 1820706-93-1