2-Bromo-3,6-difluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 236 EUR
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176518
CAS nummer: 1208077-18-2