2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 526 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249.143 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194459
CAS nummer: 1214331-77-7