3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 1080 EUR
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348453
CAS nummer: 1934724-90-9