Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501140-100MG
PC501140-1G
PC501140-250MG
APOSPC501140-100MGEA
146
EUR
APOSPC501140-100MG
APOSPC501140-1G
APOSPC501140-250MG
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Formule:
C₁₀H₁₀BrFO₂ MW: 261.088 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28348474 CAS nummer: 1980044-80-1 UN: 3261 ADR: 8 III |