4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501141-1G PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA 723 EUR
APOSPC501141-1G APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formule: C₉H₆BrF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348475
CAS nummer: 1980045-57-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable