4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501142-1G PC501142-250MG PC501142-5G
APOSPC501142-1GEA 74.6 EUR
APOSPC501142-1G APOSPC501142-250MG APOSPC501142-5G
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348476
CAS nummer: 1217304-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III