3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501144-1G PC501144-250MG PC501144-5G
APOSPC501144-1GEA 476 EUR
APOSPC501144-1G APOSPC501144-250MG APOSPC501144-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185622
CAS nummer: 1104543-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III