3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC501154-1G PC501154-250MG PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA 46.8 EUR
APOSPC501154-1G APOSPC501154-250MG APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185620
CAS nummer: 1214323-11-1