3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501159-1G PC501159-5G
APOSPC501159-1GEA 144 EUR
APOSPC501159-1G APOSPC501159-5G
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194364
CAS nummer: 1214346-37-8