3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 49.7 EUR
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111001
CAS nummer: 872366-63-7